Merck
30230
Sigma-Aldrich
L-Cystine bisallyl ester di(p-toluenesulfonate) salt
≥95.0% (sum of enantiomers, TLC)
About This Item
Wzór liniowy:
CH2=CHCH2OCOCH(NH2)CH2SSCH2CH(NH2)COOCH2CH=CH2.2C7H8O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
664.83
Beilstein:
7966375
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥95.0% (sum of enantiomers, TLC)
aktywność optyczna
[α]20/D −11.5±1°, c = 3% in methanol
mp
175-180 °C
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O.Cc2ccc(cc2)S(O)(=O)=O.N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(=O)OCC=C)C(=O)OCC=C
Inne uwagi
Used in peptide and N-glycopeptide synthesis; the ester is selectively deblocked with (Ph3P)3RhCl
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
H. Waldmann et al.
Liebigs Ann. Chem., 1712-1712 (1983)