Merck
30194
Supelco
m-Tolualdehyde
analytical standard
Synonim(y):
3-Methylbenzaldehyde
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.15
Beilstein:
741964
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Próba
≥97.0% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
współczynnik refrakcji
n20/D 1.541 (lit.)
n20/D 1.542
tw
199 °C (lit.)
80-82 °C/11 mmHg (lit.)
gęstość
1.021 g/mL at 20 °C
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1cccc(C)c1
InChI
1S/C8H8O/c1-7-3-2-4-8(5-7)6-9/h2-6H,1H3
Klucz InChI
OVWYEQOVUDKZNU-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
181.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
83 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)