Merck
30164
3-Hydroxyvalproic acid, mixture of diastereomers
analytical standard, ≥98.0% (sum od distereomers, GC)
Synonim(y):
3-Hydroxy-2-propylpentanoic acid, 3-Hydroxy-2-propylvaleric acid, 3-OH-VPA
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H16O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.21
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2240423
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥98.0% (sum od distereomers, GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCC(O)C(CCC)C(O)=O
InChI
1S/C8H16O3/c1-3-5-6(8(10)11)7(9)4-2/h6-7,9H,3-5H2,1-2H3,(H,10,11)
InChI key
LLPFTSMZBSRZDV-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)