Merck
29780
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-oxocyclopentanecarboxylate
purum, ≥97.0% (GC)
Synonim(y):
2-(Ethoxycarbonyl)cyclopentanone, Ethyl cyclopentanone-2-carboxylate
About This Item
Wzór liniowy:
(O=)C5H7CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.18
Beilstein:
387787
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
purum
Próba
≥97.0% (GC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.452 (lit.)
n20/D 1.453
bp
102-104 °C/11 mmHg (lit.)
gęstość
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCOC(=O)C1CCCC1=O
InChI
1S/C8H12O3/c1-2-11-8(10)6-4-3-5-7(6)9/h6H,2-5H2,1H3
Klucz InChI
JHZPNBKZPAWCJD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Phase-transfer benzylation reaction of ethyl 2-oxocyclopentanecarboxylate with benzyl bromide has been investigated in microreactor. Ethyl 2-oxocyclopentanecarboxylate participates in cobalt(II) Schiff′s base complex catalyzed oxidation of primary and secondary alcohols to aldehydes and ketones.
Zastosowanie
Ethyl 2-oxocyclopentanecarboxylate was used in stereoselective synthesis of (±)-cis,cis-spiro[4.4]nonane-1,6-diol. It was also used in synthesis of tanikolide.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
170.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
77 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Masaharu Ueno et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (8)(8), 936-937 (2003-05-15)
Phase-transfer alkylation in a microreactor proceeds smoothly, and the reaction has been found to be more efficient than that in a round-bottomed flask with vigorous stirring; we have observed by an optical microscope study that an interfacial area provided by
An improved synthesis and resolution of (?)-< i> cis, cis</i>-spiro [4.4] nonane-1, 6-diol.
Nieman JA, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 4(9), 1973-1976 (1993)
A new synthesis of tanikolide.
Zhai H, et al.
Tetrahedron Letters, 44(14), 2893-2894 (2003)
Cobalt (II) Schiff's base complex catalysed oxidation of alcohols with dioxygen in the presence of ethyl 2-oxocyclopentanecarboxylate.
Punniyamurthy T and Iqbal J.
Tetrahedron Letters, 35(23), 4007-4010 (1994)