Przejdź do
29294
cis-2-(Fmoc-amino)-cyclohexanecarboxylic acid
purum, ≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
Fmoc-1,2-cis-ACHC-OH
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H23NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
365.42
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
grade
purum
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
solid
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@@H]1CCCC[C@@H]1NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C22H23NO4/c24-21(25)18-11-5-6-12-20(18)23-22(26)27-13-19-16-9-3-1-7-14(16)15-8-2-4-10-17(15)19/h1-4,7-10,18-20H,5-6,11-13H2,(H,23,26)(H,24,25)/t18-,20+/m1/s1
InChI key
NZMNDTGOODAUNI-QUCCMNQESA-N
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)