Merck
29285
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-1-Cyclohexylethylamine
purum, ≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonim(y):
(R)-(−)-α-Methylcyclohexanemethylamine
About This Item
Wzór liniowy:
C6H11CH(CH3)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
127.23
Beilstein:
2935070
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
purum
Próba
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
aktywność optyczna
[α]20/D -3.8±0.3°, neat
czystość optyczna
enantiomeric ratio: ≥99.0:1.0
współczynnik refrakcji
n20/D 1.463
bp
177-178 °C (lit.)
gęstość
0.866 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[C@@H](N)C1CCCCC1
InChI
1S/C8H17N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h7-8H,2-6,9H2,1H3/t7-/m1/s1
Klucz InChI
XBWOPGDJMAJJDG-SSDOTTSWSA-N
Inne uwagi
Chiral auxiliary; used for preparing chiral polymethacrylamides, which are employed as stationary phases for the liquid-chromatographic resolution of racemic amides ; Preparation of polyamides bound to silica gel for HPLC which are pressure-stable
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
125.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
52 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
G. Blaschke et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 98, 808-808 (1986)
G. Blaschke
Journal of Liquid Chromatography, 9, 341-341 (1986)