Przejdź do
288624
Silica gel Inorganic Sorbent
high-purity grade, 70-230 mesh
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
463,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1080,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3360,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352309
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.21
EC Number:
231-545-4
463,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Silica gel, high-purity grade, pore size 60 Å, 70-230 mesh
grade
high-purity grade
Quality Segment
description
for column chromatography
form
powder
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
technique(s)
LPLC: suitable
surface area
~500 m2/g
matrix
Silica
matrix active group
silica
particle size
63-200 μm, 70-230 mesh
pore size
0.75 cm3/g pore volume, 60 Å
bp
>2230
mp
>1600
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
Application
  • Modulating the properties and structure of lignins produced by alkaline delignification of sugarcane bagasse pretreated with two different mineral acids at pilot-scale: Demonstrates the use of high-purity sulfuric acid in the pretreatment of sugarcane bagasse, crucial for enhancing the quality of lignin extracted for further biochemical applications, pivotal for research in material science and environmental sustainability (Nunes da Silva et al., 2024).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
23684560744
Silica gel high-purity grade, suitable for column chromatography, 90Å, 15-25 μm
Supelco
60744
Silica gel
description
high-purity grade, pore size 60 Å, 70-230 mesh
description
(DAVISIL® LC150Å, 315-500μm), 35-60 mesh, pore size 150 Å
description
high-purity grade, suitable for column chromatography, 90Å, 15-25 μm
pore size
60 Å, 0.75 cm3/g pore volume
pore size
150 Å, 1.15 cm3/g pore volume
pore size
90 Å mean pore size
matrix
Silica
matrix
Silica
matrix
Silica
matrix active group
silica
matrix active group
silica
matrix active group
silica
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
particle size
63-200 μm, 70-230 mesh
particle size
250-500 μm, 35-60 mesh
particle size
15-25 μm, 0.015-0.025 mm
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silica gel
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)