Merck
28428
1,6-Hexanediol 3 M solution
Synonim(y):
1,6-Hexanediol solution, Additive Screening Solution 05/Kit-No 78374
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCCCCCCO
InChI
1S/C6H14O2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h7-8H,1-6H2
InChI key
XXMIOPMDWAUFGU-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)