Kluczowe dokumenty
27504
L-(+)-Tartaric acid
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, FCC, E334, 99.7-100.5% (calc. to the dried substance), grit
Synonim(y):
(2R,3R)-(+)-Tartaric acid, L-Threaric acid
About This Item
gęstość pary
5.18 (vs air)
klasa czystości
puriss.
Próba
99.7-100.5% (calc. to the dried substance)
Postać
grit
aktywność optyczna
[α]20/D +12.0 to +12.8°, c = 20% in H2O
temp. samozapłonu
797 °F
jakość
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, FCC, E334
zanieczyszczenia
organic volatile impurities, complies (GC)
residual solvents, complies
≤0.001% heavy metals (as Pb)
pozostałość po prażeniu
≤0.05% (as SO4)
strata
≤0.2% loss on drying, 105 °C
mp
168-170 °C
170-172 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
oxalate (C2O42-): in accordance
oxalate (as oxalic acid): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
ślady kationów
As: ≤2 mg/kg
Ca: ≤200 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
przydatność
complies for appearance of solution
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
ciąg SMILES
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m1/s1
Klucz InChI
FEWJPZIEWOKRBE-JCYAYHJZSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
302.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
150 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?