Merck
27420
Sigma-Aldrich
Citraconic acid
purum, ≥99.0% (T)
Synonim(y):
Methylmaleic acid
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C(CO2H)=CHCO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.10
Beilstein:
1722679
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
purum
Próba
≥99.0% (T)
pozostałość po prażeniu
≤0.1%
mp
88-94 °C (lit.)
91-95 °C
ciąg SMILES
C\C(=C\C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H6O4/c1-3(5(8)9)2-4(6)7/h2H,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/b3-2-
Klucz InChI
HNEGQIOMVPPMNR-IHWYPQMZSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Robert Ludmerczki et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 25(51), 11963-11974 (2019-06-30)
Thermal decomposition of citric acid is one of the most common synthesis methods for fluorescent carbon dots; the reaction pathway is, however, quite complex and the details are still far from being understood. For instance, several intermediates form during the