Merck
26375
Sigma-Aldrich
4-Chloro-7-sulfobenzofurazan ammonium salt
for fluorescence, ≥99.0% (TLC)
Synonim(y):
4-Chloro-7-sulfobenz-2-oxa-1,3-diazole ammonium salt, 7-Chloro-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonic acid ammonium salt, 7-Chloro-4-benzofurazansulfonic acid ammonium salt, SBF-Chloride
About This Item
Wzór liniowy:
C6H3ClN2O4S · NH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
251.65
Beilstein:
5200152
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
for fluorescence
Próba
≥99.0% (TLC)
mp
>300 °C (lit.)
fluorescencja
λex 383 nm; λem 525 nm in 0.1 M borate pH 9.0 (after derivatization with glutathione)
ciąg SMILES
N.OS(=O)(=O)c1ccc(Cl)c2nonc12
InChI
1S/C6H3ClN2O4S.H3N/c7-3-1-2-4(14(10,11)12)6-5(3)8-13-9-6;/h1-2H,(H,10,11,12);1H3
Klucz InChI
QFHXPBLOMHGYOC-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
For the specific fluorescent determination of thiols
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ammonium 4-chloro-7-sulfobenzofurazan: a new fluorigenic thiol-specific reagent.
J L Andrews et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 214(1), 386-396 (1982-03-01)