Merck
257397
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(5-phenyl-2-oxazolyl)benzene
≥99%
Synonim(y):
1,4-Bis(5-phenyl-2-oxazolyl)benzene, 2,2′-p-Phenylene-bis(5-phenyloxazole), Di(phenyl-5-oxazolyl-2)-1,4-benzene, POPOP
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H16N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
364.40
Beilstein:
325741
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
≥99%
mp
242-246 °C (lit.)
λmaks.
362 nm
ciąg SMILES
c1ccc(cc1)-c2cnc(o2)-c3ccc(cc3)-c4ncc(o4)-c5ccccc5
InChI
1S/C24H16N2O2/c1-3-7-17(8-4-1)21-15-25-23(27-21)19-11-13-20(14-12-19)24-26-16-22(28-24)18-9-5-2-6-10-18/h1-16H
Klucz InChI
MASVCBBIUQRUKL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Suitable as laser dye
zastąpiony przez
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)