25460
1-Chloro-2-nitrobenzene
purum, ≥99.0% (GC)
About This Item
gęstość pary
5.4 (vs air)
ciśnienie pary
0.04 mmHg ( 25 °C)
klasa czystości
purum
Próba
≥99.0% (GC)
temp. samozapłonu
500 °F
granice wybuchowości
8.7 %
tw
246 °C (lit.)
mp
31-33 °C (lit.)
gęstość
1.348 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C6H4ClNO2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8(9)10/h1-4H
Klucz InChI
BFCFYVKQTRLZHA-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
258.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
126 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Masz już ten produkt?