Merck
25410
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-nitrobenzoic acid
technical, ≥90% (HPLC)
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H3(NO2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.56
Beilstein:
1912836
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
technical
Próba
≥90% (HPLC)
mp
136-140 °C (lit.)
136-140 °C
rozpuszczalność
methanol: soluble 0.5 g/10 mL, very faintly turbid, faintly yellow-green
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccc(cc1Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4ClNO4/c8-6-3-4(9(12)13)1-2-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
Klucz InChI
QAYNSPOKTRVZRC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Chloro-4-nitrobenzoic acid is an active pharmaceutical ingredient[1]. Cocrystal of 2-chloro-4-nitrobenzoic acid has been prepared by Kofler hot stage contact method[1]. Degradation of 2-chloro-4-nitrobenzoic acid by Acinetobacter sp. RKJ12 via oxygenolytic dehalogenation has been reported[2].
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Andreas Lemmerer et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 99(9), 4054-4071 (2010-06-25)
The active pharmaceutical ingredient 2-chloro-4-nitrobenzoic acid (2c4n) is a potentially novel therapy for immunodeficiency diseases as an anti-viral and anti-cancer agent, and exists as a dimorph in the solid state. The Kofler hot stage contact method was employed to investigate
Dhan Prakash et al.
Applied and environmental microbiology, 77(18), 6606-6613 (2011-08-02)
The organism Acinetobacter sp. RKJ12 is capable of utilizing 2-chloro-4-nitrobenzoic acid (2C4NBA) as a sole source of carbon, nitrogen, and energy. In the degradation of 2C4NBA by strain RKJ12, various metabolites were isolated and identified by a combination of chromatographic