Merck
25220
Sigma-Aldrich
4-Chloro-1-methylpiperidine hydrochloride
technical, ≥97.0% (AT)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12ClN · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.08
Beilstein:
3677071
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
technical
Próba
≥97.0% (AT)
mp
158-162 °C (lit.)
158-162 °C
ciąg SMILES
Cl[H].CN1CCC(Cl)CC1
InChI
1S/C6H12ClN.ClH/c1-8-4-2-6(7)3-5-8;/h6H,2-5H2,1H3;1H
Klucz InChI
QDOJNWFOCOWAPO-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)