Merck
25210
Sigma-Aldrich
Sodium formate
≥97.0%
Synonim(y):
Formic acid sodium salt
About This Item
Wzór liniowy:
HCOONa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
68.01
Beilstein:
3595134
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Próba
≥97.0%
zanieczyszczenia
≤0.001% heavy metals (as Pb)
mp
259-262 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
ślady kationów
Fe: ≤10 mg/kg
ciąg SMILES
[Na+].[O-]C=O
InChI
1S/CH2O2.Na/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1
Klucz InChI
HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)