Merck
25121
(Chloromethyl)dimethyl-pentylsilane
purum, ≥97.0% (GC)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H19ClSi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1847349
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
assay
≥97.0% (GC)
bp
75-76 °C/22 mmHg (lit.)
SMILES string
CCCCC[Si](C)(C)CCl
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)