Przejdź do zawartości
Merck

24596

Hamilton® syringe, 7000 series, knurled hub with guide

7000.5, volume 0.5 μL, needle size 25 ga (blunt tip), needle L 70 mm (2.75 in.)

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Informacje o tej pozycji

eCl@ss:
32070500
UNSPSC Code:
41122001

Przejdź do

Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc

Nazwa produktu

Hamilton® syringe, 7000 series, knurled hub with guide, 7000.5, volume 0.5 μL, needle size 25 ga (blunt tip), needle L 70 mm (2.75 in.)

material

blunt tip stainless steel needle (point style 3)

needle size

25 ga (blunt tip)

feature

KH (Knurled Hub)

packaging

pkg of 1 ea

manufacturer/tradename

Hamilton 86254

needle L

70 mm (2.75 in.)

volume

0.5 μL

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów

Other Notes

Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis

Legal Information

Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.

Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów

Questions

Reviews

No rating value

Active Filters

Nasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.

Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej