Merck
24581
Hamilton® GASTIGHT® syringe, removable needle
1701ASRN, volume 10 μL, needle size 23s-26s ga (cone tip), needle L 43 mm (1.71 in.), pkg of 1 ea
Synonim(y):
Hamilton® Autosampler Syringe 1701ASRN, 10μL, 23s-26s, for HP7673
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122001
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
cone tip stainless steel needle (point style 1)
needle size
23s-26s ga (cone tip)
feature
needle type ASRN (removable needle), syringe type Gastight
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 80089
needle L
43 mm (1.71 in.)
volume
10 μL
storage temp.
2-8°C
Legal Information
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
2458104061832873688