Merck
24320
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine
purum, ≥98.0% (AT)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H6ClN3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.57
Beilstein:
148988
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
purum
Próba
≥98.0% (AT)
mp
71-74 °C (lit.)
75-79 °C
ciąg SMILES
COc1nc(Cl)nc(OC)n1
InChI
1S/C5H6ClN3O2/c1-10-4-7-3(6)8-5(9-4)11-2/h1-2H3
Klucz InChI
GPIQOFWTZXXOOV-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Intermediate for the synthesis of triazines. Activating agent for peptide coupling; Direct reduction of active esters to aldehydes
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Z.J. Kaminski et al.
The Journal of Organic Chemistry, 63, 4248-4248 (1998)
A Simple Method for the Reduction of Carboxylic Acids to Aldehydes or Alcohols Using H(2) and Pd/C.
Massimo Falorni et al.
The Journal of organic chemistry, 64(24), 8962-8964 (2001-10-25)
Tatiana V Esipova et al.
Cell metabolism, 29(3), 736-744 (2019-01-29)
Quantitative imaging of oxygen distributions in tissue can provide invaluable information about metabolism in normal and diseased states. Two-photon phosphorescence lifetime microscopy (2PLM) has been developed to perform measurements of oxygen in vivo with micron-scale resolution in 3D; however, the method's