Merck
24020
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-chlorobutyrate
purum, ≥97.5% (GC)
About This Item
Wzór liniowy:
Cl(CH2)3CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.60
Beilstein:
1098810
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
purum
Próba
≥97.5% (GC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.432 (lit.)
n20/D 1.432
bp
186 °C (lit.)
gęstość
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(=O)CCCCl
InChI
1S/C6H11ClO2/c1-2-9-6(8)4-3-5-7/h2-5H2,1H3
Klucz InChI
OPXNFHAILOHHFO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
168.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
76 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Trace Thome et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 317(4), C701-C713 (2019-07-11)
Chronic kidney disease (CKD) leads to increased skeletal muscle fatigue, weakness, and atrophy. Previous work has implicated mitochondria within the skeletal muscle as a mediator of muscle dysfunction in CKD; however, the mechanisms underlying mitochondrial dysfunction in CKD are not