Merck
235482
Sigma-Aldrich
Chlorophenol Red sodium salt
Dye content 70 %
Synonim(y):
3′,3′′-Dichlorophenolsulfonephthalein sodium salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H11Cl2NaO5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
445.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
skład
Dye content, 70%
λmaks.
575 nm
ciąg SMILES
[Na+].Oc1ccc(cc1Cl)C(=C2\C=CC(=O)C(Cl)=C2)\c3ccccc3S([O-])(=O)=O
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)