Merck
23280
Chloranil
puriss., ≥99.0% (AT)
Synonim(y):
Tetrachloro-p-benzoquinone
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6Cl4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
245.88
EC Number:
204-274-4
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
393006
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
puriss.
assay
≥99.0% (AT)
reaction suitability
reagent type: oxidant
sublimation residue
≤1%
mp
295-296 °C (dec.)
SMILES string
ClC1=C(Cl)C(=O)C(Cl)=C(Cl)C1=O
InChI
1S/C6Cl4O2/c7-1-2(8)6(12)4(10)3(9)5(1)11
InChI key
UGNWTBMOAKPKBL-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Reagent for the dehydrogenation of hydroaromatic compounds
This product has been replaced by 232017-ALDRICH | Tetrachloro-1,4-benzoquinone 99%
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
P.P. Fu et al.
Chemical Reviews, 78, 317-317 (1978)