Kluczowe dokumenty
23240
4-Nitrophenyl chloroformate
purum, ≥97.0% (AT)
Synonim(y):
Chloroformic acid 4-nitrophenyl ester
About This Item
klasa czystości
purum
Próba
≥97.0% (AT)
bp
159-162 °C/19 mmHg (lit.)
mp
76-82 °C
77-79 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(OC(Cl)=O)cc1
InChI
1S/C7H4ClNO4/c8-7(10)13-6-3-1-5(2-4-6)9(11)12/h1-4H
Klucz InChI
NXLNNXIXOYSCMB-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)