Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3890,00 zł |
10 x 1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4380,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3890,00 zł
grade
derivatization grade (chiral)
Quality Segment
product line
ChiraSelect™
optical purity
enantiomeric ratio: ≥99.0:1.0 (HPLC)
quality
LiChropur™
concentration
≥18 mM in acetone
technique(s)
HPLC: suitable
refractive index
n20/D 1.359
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC(=O)OC(C1c2c(cccc2)c3c1cccc3)C
InChI
1S/C16H13ClO2/c1-10(19-16(17)18)15-13-8-4-2-6-11(13)12-7-3-5-9-14(12)15/h2-10,15H,1H3
InChI key
SFRVOKMRHPQYGE-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Physical form
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥18 mM in acetone, derivatization grade (chiral), LiChropur™ | description 18 mM in acetone, derivatization grade (chiral) | description 1 M in acetic acid | description 0.5 M in THF |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| refractive index n20/D 1.359 | refractive index n20/D 1.3602 | refractive index - | refractive index - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| optical purity enantiomeric ratio: ≥99.0:1.0 (HPLC) | optical purity - | optical purity - | optical purity - |
| grade derivatization grade (chiral) | grade derivatization grade (chiral) | grade - | grade - |
| concentration ≥18 mM in acetone | concentration 18 mM in acetone | concentration 1 M in acetic acid | concentration 0.5 M in THF |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (+)-1-(9-Fluorenyl)ethyl chloroformate solution
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
1.4 °F
flash_point_c
-17 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?