Merck
21853
Carbonate ionophore II solution
Selectophore
Synonim(y):
1-(Dodecylsulfonyl)-4-trifluoroacetylbenzene, ETH 6019
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H29F3O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
406.50
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
26111700
Beilstein/REAXYS Number:
4765347
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
Selectophore
SMILES string
CCCCCCCCCCCCS(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C20H29F3O3S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-16-27(25,26)18-14-12-17(13-15-18)19(24)20(21,22)23/h12-15H,2-11,16H2,1H3
InChI key
WQOBMOYCYLMGKH-UHFFFAOYSA-N
General description
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Physical form
solution in 0.5 mL tetrahydrofuran
Other Notes
Lipophilic, neutral ionophore selective for carboxylate and hydroxide. Used in solvent-polymeric membrane electrodes
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
1.4 °F - closed cup - Solvent
flash_point_c
-17 °C - closed cup - Solvent
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
109-99-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
C. Behringer
Analytica Chimica Acta, 233, 41-41 (1990)
K. Wang
Analytical Chemistry, 63, 970-970 (1991)