Przejdź do
2162/9
Cone & Plate Viscosity Standard
certified reference material, 391.0 mPa.s (25.00°C)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1250,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
1250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
viscosity
391.0 mPa.s(25.00 °C)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
oil and petrochemicals
format
mixture
General description
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Cone & Plate Viscosity Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
2162/22
format
mixture
format
mixture
grade
certified reference material
grade
certified reference material
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
oil and petrochemicals
application(s)
cleaning products
cosmetics
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
viscosity
391.0 mPa.s(25.00 °C)
viscosity
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cone & Plate Viscosity Standard
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c