Merck
210374
Sigma-Aldrich
Acid Yellow 42
Dye content 25 %
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H24N8Na2O8S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
758.69
Numer w indeksie barw:
22910
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
skład
Dye content, 25%
mp
263 °C (dec.) (lit.)
λmaks.
410 nm
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].CC1=NN(C(=O)C1\N=N\c2ccc(-c3ccc(cc3S([O-])(=O)=O)\N=N\C4C(C)=NN(C4=O)c5ccccc5)c(c2)S([O-])(=O)=O)c6ccccc6
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)