Merck
210331
Sigma-Aldrich
Acid Green 27
Dye content 65 %
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H32N2Na2O8S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
706.74
Numer w indeksie barw:
61580
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
skład
Dye content, 65%
mp
258-260 °C (lit.)
λmaks.
605 nm
642 nm (2nd)
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].CCCCc1ccc(Nc2ccc(Nc3ccc(CCCC)cc3S([O-])(=O)=O)c4C(=O)c5ccccc5C(=O)c24)c(c1)S([O-])(=O)=O
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)