Merck
20416
Supelco
Three Layer Disc Septa
diam. 9 mm ( 11/32 in.), pack of 12
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
opakowanie
pack of 12
producent / nazwa handlowa
Hamilton 76003
metody
gas chromatography (GC): suitable
Średnica
9 mm ( 11/32 in.)
Opis ogólny
These septa feature a soft inner layer of silicone rubber sandwiched between hard outside layers. For use with GC inlet temperatures up to 200 °C.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)