Merck
201227
Sigma-Aldrich
Fast Blue RR Salt
85%
Synonim(y):
4-Benzoylamino-2,5-dimethoxybenzenediazonium chloride hemi(zinc chloride) salt, Azoic Diazo No. 24
About This Item
Wzór liniowy:
C15H14ClN3O3 · 1/2 ZnCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
387.89
Numer w indeksie barw:
37155
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Próba
85%
λmaks.
329 nm
ciąg SMILES
[Cl-].[Cl-].Cl[Zn]Cl.COc1cc([N+]#N)c(OC)cc1NC(=O)c2ccccc2.COc3cc([N+]#N)c(OC)cc3NC(=O)c4ccccc4
InChI
1S/2C15H13N3O3.4ClH.Zn/c2*1-20-13-9-12(18-16)14(21-2)8-11(13)17-15(19)10-6-4-3-5-7-10;;;;;/h2*3-9H,1-2H3;4*1H;/q;;;;;;+2/p-2
Klucz InChI
LLARVKAOQLUCQI-UHFFFAOYSA-L
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)