Merck
19922
Sigma-Aldrich
tert-Butyldiphenylsilyl cyanide
≥97.0% (GC)
Synonim(y):
tert-Butyl-cyano-diphenylsilane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H19NSi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
265.42
Beilstein:
5907340
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
ciśnienie pary
0.71 psi ( 55 °C)
Próba
≥97.0% (GC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.559 (lit.)
n20/D 1.560
bp
136 °C/0.7 mmHg (lit.)
gęstość
1.017 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)[Si](C#N)(c1ccccc1)c2ccccc2
Inne uwagi
Reagent for preparing silylated cyanohydrins from hindered ketones
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M. Golinski et al.
The Journal of Organic Chemistry, 58, 159-159 (1993)