Kluczowe dokumenty
19750
1-Chlorobutane
puriss. p.a., ≥99.5% (GC)
Synonim(y):
Butyl chloride
About This Item
gęstość pary
3.2 (vs air)
ciśnienie pary
80.1 mmHg ( 78.4 °C)
klasa czystości
puriss. p.a.
Próba
≥99.5% (GC)
temp. samozapłonu
860 °F
granice wybuchowości
10.1 %
zanieczyszczenia
≤0.5% benzene (UV)
pozostałość po odparowaniu
≤0.001%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.402 (lit.)
n20/D 1.402
tw
77-78 °C (lit.)
mp
−123 °C (lit.)
gęstość
0.886 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady kationów
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
ciąg SMILES
CCCCCl
InChI
1S/C4H9Cl/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3
Klucz InChI
VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
10.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-12 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?