Merck
19734
Supelco
tert-Butylcalix[4]arene-tetrakis(N,N-dimethylacetamide)
Selectophore, ≥97.0%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C60H84N4O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
989.33
Beilstein:
6172613
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
26111700
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NB.61
linia produktu
Selectophore
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (TLC)
≥97.0%
Postać
solid
mp
≥240 °C
ciąg SMILES
CN(C)C(=O)COc1c2Cc3cc(cc(Cc4cc(cc(Cc5cc(cc(Cc1cc(c2)C(C)(C)C)c5OCC(=O)N(C)C)C(C)(C)C)c4OCC(=O)N(C)C)C(C)(C)C)c3OCC(=O)N(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C60H84N4O8/c1-57(2,3)45-25-37-21-39-27-46(58(4,5)6)29-41(54(39)70-34-50(66)62(15)16)23-43-31-48(60(10,11)12)32-44(56(43)72-36-52(68)64(19)20)24-42-30-47(59(7,8)9)28-40(55(42)71-35-51(67)63(17)18)22-38(26-45)53(37)69-33-49(65)61(13)14/h25-32H,21-24,33-36H2,1-20H3
Klucz InChI
FTXOVFAXHOOZQB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Zastosowanie
tert-Butylcalix[4]arene-tetrakis(N,N-dimethylacetamide) may be used in the extraction of 14 lanthanoids along with thenoyltrifluoroacetone from perchlorate medium.
Inne uwagi
Starting material for the synthesis of ionophores, e.g. a lead ionophore
Informacje prawne
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
p-tert-Butylcalix [4] arene tetrakis (N, N-dimethylacetamide) as a second ligand in the complexation of trivalent lanthanoids with thenoyltrifluoroacetone in solution and investigation of a solid Eu (III) complex.
Atanassova, Maria, Nikolay Vassilev, and Ivan Dukov.
Separation Science and Technology, 78, 214-219 (2011)
P.L. Platten et al.
Journal of the American Chemical Society, 114, 10573-10573 (1992)