Kluczowe dokumenty
195138
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-3-methyl-5-[(4-sulfophenyl)azo]benzoic acid sodium salt
Dye content 65 %
Synonim(y):
3-Methyl-5-(4-sulfophenylazo)salicylic acid disodium salt, Mordant Yellow 7
About This Item
Kod UNSPSC:
12171500
skład
Dye content, 65%
λmaks.
364 nm
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)