Merck
19386
Supelco
6-Hydroxypyridine-3-carboxylic acid
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
2-Hydroxy-5-pyridinecarboxylic acid, 6-Hydroxynicotinic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.11
Beilstein:
115991
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
Próba
≥98.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
zanieczyszczenia
≤1.0% water
mp
>300 °C (lit.)
302-308 °C
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccc(O)nc1
InChI
1S/C6H5NO3/c8-5-2-1-4(3-7-5)6(9)10/h1-3H,(H,7,8)(H,9,10)
Klucz InChI
BLHCMGRVFXRYRN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Kwas 6-hydroksypirydyno-3-karboksylowy ma alifatyczne aniony karboksylanowe.
Więcej informacji można znaleźć tutaj: Neonikotynoidy.
Zastosowanie
Może być stosowany jako dobre źródło organicznych łączników do budowy polimerów koordynacyjnych lantanowców. Został wykorzystany w analizie jakościowej i ilościowej substratów i metabolitów neonikotynoidów przy użyciu LC-MSD TOF, w badaniu przeprowadzonym w celu sklonowania chlorohydrolazy kwasu 6-chloronikotynowego z nowo wyizolowanego szczepu Bradyrhizobiaceae SG-6C mineralizującego kwas 6-chloronikotynowy.
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Two-and three-dimensional lanthanide?organic frameworks constructed using 1-hydro-6-oxopyridine-3-carboxylate and oxalate ligands.
Liu, Cai-Ming, et al.
Dalton Transactions, 29, 5666-5672 (2009)
Li Xu et al.
Wei sheng wu xue bao = Acta microbiologica Sinica, 46(1), 63-67 (2006-04-04)
The current technology for microbial hydroxylation of nicotinic acid is a procedure of resting cells transformation. Here it was reported that non-degradation of 6-hydroxynicotinic acid during hydroxylation of nicotinic acid by resting cells was due to existing of nicotinic acid
Ashish Gupta et al.
NMR in biomedicine, 18(5), 293-299 (2005-03-11)
The utility of (1)H NMR spectroscopy is suggested and demonstrated for the diagnosis of Pseudomonas aeruginosa in urinary tract infection (UTI). The specific property of P. aeruginosa of metabolizing nicotinic acid to 6-hydroxynicotinic acid (6-OHNA) is exploited. The quantity of
Madhura Shettigar et al.
PloS one, 7(11), e51162-e51162 (2012-12-12)
A 6-chloronicotinic acid mineralizing bacterium was isolated from enrichment cultures originating from imidacloprid-contaminated soil samples. This Bradyrhizobiaceae, designated strain SG-6C, hydrolytically dechlorinated 6-chloronicotinic acid to 6-hydroxynicotinic acid, which was then further metabolised via the nicotinic acid pathway. This metabolic pathway
Yao Yang et al.
Wei sheng wu xue bao = Acta microbiologica Sinica, 48(1), 112-115 (2008-03-15)
Recently, new insecticides containing 3-chloropyridylmethyl group as a versatile building block have been developed, among which imidachloprid is a promising one. The synthesis of imidachloprid can use 6-Hydroxynicotinic acid, the first intermediate of the bacterial degradation of nicotinic acid, as
Protokoły
Learn more about Neonicotinoids - active substances used in plant protection products to control harmful insects.
Analysis of banned neonicotinoid insecticides from dandelion blossoms using QuEChERS and LC-MS.