Merck
19355
10-Hydroxydecyl butyrate
Selectophore, ≥98.0%
Synonim(y):
ETH 264
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H28O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.37
UNSPSC Code:
26111700
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2252705
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
Selectophore
Quality Level
assay
≥98.0% (GC), ≥98.0%
refractive index
n20/D 1.448
density
0.932 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCCC(=O)OCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C14H28O3/c1-2-11-14(16)17-13-10-8-6-4-3-5-7-9-12-15/h15H,2-13H2,1H3
InChI key
KKIBZIXNDVWPDF-UHFFFAOYSA-N
General description
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Other Notes
Plasticizer suitable for polymer membrane matrices, e.g. cadmium selective electrodes; Plasticizer in a bicarbonate-sensitive liquid membrane electrode
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J.K. Schneider
Helvetica Chimica Acta, 63, 217-217 (1980)
R.J.J. Funck et al.
Analytical Chemistry, 54, 423-423 (1982)