Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 861,00 zł |
Informacje o tej pozycji
861,00 zł
grade
technical grade
Quality Segment
assay
90%
form
powder
bp
184-186 °C/18 mmHg (lit.)
mp
116 °C
solubility
methanol: 50 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
O=C1OS(C2=CC=CC=C21)(=O)=O
InChI
1S/C7H4O4S/c8-7-5-3-1-2-4-6(5)12(9,10)11-7/h1-4H
InChI key
NCYNKWQXFADUOZ-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade technical grade | grade technical grade | grade - | grade - |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| form powder | form powder, crystals or chunks | form powder | form powder |
| solubility methanol: 50 mg/mL | solubility - | solubility ethanol: 50 mg/mL, colorless to light yellow | solubility H2O: 50 mg/mL |
| assay 90% | assay 90% | assay >99% (TLC) | assay 7.2-9.1% dry basis (ICP) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?