Merck
18894
Supelco
2-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde thiosemicarbazone
for spectrophotometric determination of Ni2+, ≥99.0% (HPLC)
Synonim(y):
N-(2-Hydroxy-3-methoxybenzylidene)thiosemicarbazide, o-Vanillin thiosemicarbazone, HMBATSC
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H11N3O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.27
Beilstein:
2117346
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116105
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Próba
≥99.0% (HPLC)
metody
UV/Vis spectroscopy: suitable
ciąg SMILES
COc1cccc(\C=N\NC(N)=S)c1O
InChI
1S/C9H11N3O2S/c1-14-7-4-2-3-6(8(7)13)5-11-12-9(10)15/h2-5,13H,1H3,(H3,10,12,15)/b11-5+
Klucz InChI
ZOZTWVGHQKXQOZ-VZUCSPMQSA-N
Opis ogólny
2-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde thiosemicarbazone (HMBATSC) can be prepared by dissolving 2-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde and thiosemicarbazide in methanol, followed by further filtration and recrystallization.
Zastosowanie
HMBATSC may be used in the determination of molybdenum in aqueous dimethyl formamide medium using second derivative spectrophotometric method. It may be used in determination of nickel(II) using spectrophotometry.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Direct and second derivative spectrophotometric determination of molybdenum (VI) in food stuffs and in alloy steels using 2-hydroxy-3-methoxy benzaldehyde thiosemicarbazone (HMBATSC).
Praveenkumar, A., P. Raveendra Reddy, and V. Krishna Reddy.
Journal of the Chilean Chemical Society, 52, 1309-1313 (2007)
Spectrophotometric determination of nickel (II) with 2-hydroxy-3-methoxy benzaldehyde thiosemicarbazone.
Kumar, A. Praveen, P. Raveendra Reddy, and V. Krishna Reddy.
Indian J. Chem. A, 46, 1625-1629 (2007)