Merck
17798
Sigma-Aldrich
Pongamol
purum, ≥97.0% (TLC)
Synonim(y):
1-(4-Methoxy-5-benzofuranyl)-3-phenyl-1,3-propanedione
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H14O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
294.30
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
klasa czystości
purum
Próba
≥97.0% (TLC)
mp
126-130 °C
ciąg SMILES
COc1c(ccc2occc12)C(=O)CC(=O)c3ccccc3
Inne uwagi
Standard for determination of pongamol by reversed-phase HPLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
V.K. Gore et al.
Analytical Letters, 33, 337-337 (2000)