Merck
17550
2-(Bromomethyl)acrylic acid
purum, ≥97.0% (T)
Synonim(y):
α-(Bromomethyl)acrylic acid, 2-(Bromomethyl)propenoic acid
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2=C(CH2Br)COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.99
EC Number:
276-774-0
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
2426204
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
2-(Bromomethyl)acrylic acid, purum, ≥97.0% (T)
InChI key
NOOYFQLPKUQDNE-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C4H5BrO2/c1-3(2-5)4(6)7/h1-2H2,(H,6,7)
SMILES string
OC(=O)C(=C)CBr
grade
purum
assay
≥97.0% (T)
mp
68-73 °C
70-73 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
Other Notes
Preparation of the corresponding Wittig-Horner reagents; The ethyl ester is used for Reformatskii-type reactions giving α-methylene-γ-lactones
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
H. Duttmann et al.
Chemische Berichte, 112, 3480-3480 (1979)
K. Ramarajan et al.
Organic Syntheses, 59, 2080-2080 (1980)