Kluczowe dokumenty
17365
Tetrapentylammonium tetrakis(4-fluorophenyl)borate
Selectophore™
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C44H60BF4N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
689.76
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
26111700
Identyfikator substancji w PubChem:
linia produktu
Selectophore™
mp
104-106 °C
ciąg SMILES
CCCCC[N+](CCCCC)(CCCCC)CCCCC.Fc1ccc(cc1)[B-](c2ccc(F)cc2)(c3ccc(F)cc3)c4ccc(F)cc4
Opis ogólny
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Informacje prawne
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)