Merck
16486
Decyl-β-D-glukopiranozyd 20 mM
Synonim(y):
Decyl β-D-glucopyranoside solution
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12161900
EC Number:
261-469-7
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C16H32O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-21-16-15(20)14(19)13(18)12(11-17)22-16/h12-20H,2-11H2,1H3/t12-,13-,14+,15-,16-/m1/s1
InChI key
JDRSMPFHFNXQRB-IBEHDNSVSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)