Merck
15859
Sigma-Aldrich
Bradykinin triacetate salt
≥96.0% (HPLC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C50H73N15O11 · 3C2H4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1240.36
Beilstein:
5497442
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
≥96.0% (HPLC)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)NCC(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N4CCC[C@H]4C(=O)N[C@@H](Cc5ccccc5)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
Amino Acid Sequence
Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg
Inne uwagi
General review
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Pharmacology of bradykinin and related kinins.
D Regoli et al.
Pharmacological reviews, 32(1), 1-46 (1980-03-01)