Merck
15800
Sigma-Aldrich
Boron trifluoride methyl etherate
technical, ~60% BF3 basis
Synonim(y):
(Dimethyl ether)trifluoroboron
About This Item
Wzór liniowy:
BF3 · O(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
113.87
Beilstein:
3613739
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
technical
temp. samozapłonu
455 °F
granice wybuchowości
21.6 %
stężenie
~60% (BF3)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.308 (lit.)
tw
126-127 °C (lit.)
mp
−15 °C (lit.)
gęstość
1.239 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[O+](C)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C2H6BF3O/c1-7(2)3(4,5)6/h1-2H3
Klucz InChI
FOWZWMGLMYVYDH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant or reagent involved in:
  • Deconvoluting the chemical reaction kinetics of platinum-silver ligand exchange
  • Synthesis of neurogenic ganglioside LLG-3 from starfish via glycosylation reactions
  • Synthesis of peloruside via lactonization and relay ring-closing metathesis cyclization
  • FRET for monitoring Pd-catalyzed nucleophilic allylic substitution reactions
  • Single molecuel imaging of fluorophore-tagged palldium(II) complexes
  • β-elimination and rearrangement reactions for synthesis of exocyclic vinyl ethers
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)