Kluczowe dokumenty
15630
(R)-(+)-Bornylamine
purum, ≥97.0% (NT)
Synonim(y):
(+)-Bornanamine, endo-(1R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-amine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
purum
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (NT)
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D +46±2°, c = 0.5% in ethanol
mp
160-163 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)[C@@H](N)C2
InChI
1S/C10H19N/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7-8H,4-6,11H2,1-3H3/t7-,8+,10+/m1/s1
Klucz InChI
MDFWXZBEVCOVIO-WEDXCCLWSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)