Kluczowe dokumenty
15134
Boc-Met-ONp
purum, ≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
Boc-L-methionine 4-nitrophenyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H22N2O6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
370.42
Beilstein:
1895970
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
purum
Próba
≥98.0% (HPLC)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CSCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)