Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 259,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 891,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H18N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.31
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
244-001-6
Beilstein/REAXYS Number:
396782
MDL number:
Assay:
≥99.0% (NT)
Form:
solid
259,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
purum
Quality Segment
assay
≥99.0% (NT)
form
solid
mp
45-49 °C
functional group
amine
SMILES string
CN(C)c1cccc2cccc(N(C)C)c12
InChI
1S/C14H18N2/c1-15(2)12-9-5-7-11-8-6-10-13(14(11)12)16(3)4/h5-10H,1-4H3
InChI key
GJFNRSDCSTVPCJ-UHFFFAOYSA-N
Application
N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,8-naphthalenediamine was used in protonation of multiple-charged oligonucleotide anions. It was used as reagent during reaction of benzaldehyde with acetic anhydride catalyzed by bismuth nitrate. It was used as extractant during separation of organic acids from fermentation broths by liquid-liquid extraction.
Other Notes
Strong amine base ("proton sponge") with unusual properties
Legal Information
Proton-sponge is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description purum, ≥99.0% (NT) | description ≥98.0% (GC) | description BioReagent, Molecular Biology, ≥99% (GC) | description 95% |
| assay ≥99.0% (NT) | assay ≥98.0% (GC) | assay ≥99% (GC) | assay 95% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solid | form liquid | form - | form liquid |
| mp 45-49 °C | mp - | mp −55 °C (lit.) | mp - |
| functional group amine | functional group amine | functional group - | functional group amine |
| grade purum | grade - | grade Molecular Biology | grade - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?