Kluczowe dokumenty
12808
1-Benzothiophene
purum, ≥95.0% (GC)
Synonim(y):
Thianaphthene, Thionaphthene
About This Item
klasa czystości
purum
Próba
≥95.0% (GC)
mp
30-33 °C
rozpuszczalność
organic solvents: soluble
ciąg SMILES
c1ccc2sccc2c1
Zastosowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)