Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
form
solid
reaction suitability
reagent type: oxidant
concentration
≥4% (active oxygen), ≥47% (KHSO5)
SMILES string
[K+].[K+].[K+].[K+].[K+].OS([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.OS(=O)(=O)O[O-].OS(=O)(=O)O[O-]
InChI
1S/5K.2H2O5S.2H2O4S/c;;;;;2*1-5-6(2,3)4;2*1-5(2,3)4/h;;;;;2*1H,(H,2,3,4);2*(H2,1,2,3,4)/q5*+1;;;;/p-5
InChI key
HJKYXKSLRZKNSI-UHFFFAOYSA-I
Application
- Oxidative umpolung of alkali metal bromides
- Controlled epoxidation reactons
- Desulfurization reactions for fluorescent chemosignaling (fluorescent turn-on type signaling)
Usees:
- Oxidizing agent (oxidant)
- Terminal oxidant for for bromolactonization of alkenoic acids
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 221457-5G | 04061838777331 |
| 221457-25G | 04061832852997 |